Få mere at vide
OHAUS™ Kædeklemme
Artikelnummer. 15742309 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Større
Materiale:
Forniklet
Rustfrit stål
Længde (metrisk) arm:
127 mm
305 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Materiale Længde (metrisk) arm Pakningsstørrelse
15742309 Større Forniklet 305 mm Hver
15792279 Lille Forniklet 127 mm Hver
15732309 Større Forniklet 127 mm Hver
15782269 Større Rustfrit stål 127 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15742309 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30392260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 DKK
    587.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 223.00 DKK
    27% Slukket
På lager
OHAUS™ Kædeklemme er designet til sikkert at gribe og placere en række forskellige laboratorieglasvarer.
  • Korrosionsbestandige klemmer i rustfrit stål giver fremragende kemisk resistens, holdbarhed og kan autoklaveres. Nikkelbelagte zinkklemmer giver høj trækstyrke til en økonomisk pris.
  • Forebyg ulykker i laboratoriet! Alsidige LabJaws-klemmer til flere formål holder sikkert glasvarer og uregelmæssigt formede genstande. Vælg mellem en række forskellige grebsstørrelser, stiftstile og justeringstyper.
  • Vælg mellem en række specialiserede LabJaws-klemmer med justerbare funktioner for at give en nøjagtig pasform til laboratorieudstyr såsom termometre, termoelementer, søjler, tragte og rundbundede kolber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kædeklemme
Materiale Forniklet
Oversigt Klemme, Specialitet, Kæde, CLS-CHNEXZL
Diameter (metrisk) 13 mm
Længde (engelsk) 15,12 tommer.
Længde (engelsk) Arm 12.000 tommer.
Længde (metrisk) 384.00 mm
Længde (metrisk) arm 305 mm
Størrelse Større
Størrelse (metrisk) greb 35 til 280 mm