Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Chaetocin
Beskrivelse
Histone methyltransferase SUV39H1 inhibitor (IC50 = 0.8 μM). Induces apoptosis in myeloma cell lines in vitro; exhibits antiproliferative activity in a mouse myeloma model in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chaetocin |
| CAS | 28097-03-2 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C30H28N6O6S4 |
| Formel vægt | 696.84 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 696.83 |