Få mere at vide
Chaetocin, MedChemExpress
Beskrivelse
Chaetocin is a specific inhibitor of the histone methyltransferase (HMT) SU(VAR)3-9 with an IC50 of 0.6 μM for SU(VAR)3-9. It also inhibits thioredoxin reductase (TrxR) with an IC50 of 4 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chaetocin |
| CAS | 28097-03-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H28N6O6S4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 26 mg/mL (37.31 mM) |
| SMIL | O=C([C@@](N1C)(SS2)CO)N3[C@](NC4=CC=CC=C54)([H])[C@]5([C@@]6(C7=CC=CC=C7N8)[C@@]8([H])N(C9=O)[C@](C%10=O)(SS[C@]9(CO)N%10C)C6)C[C@]32C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 696.84 |
| Formel vægt | 696.84 |
| Vis mere |