Få mere at vide
CH7057288, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16470467 50 mg -
16432956 25 mg -
16426817 5 mg -
16425086 100 mg -
16404118 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16470467 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107362
MedChemExpress CH7057288 is a potent and selective TRK inhibitor.
CH7057288 is a potent and selective TRK inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CH7057288
CAS 2095616-82-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H31N3O5S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (59.68 mM)
SMIL O=C1C2=C(OC3=CC(C#CC4=CC(C(NC(C)(C)C)=O)=CC(C)=N4)=CC=C23)C(C)(C)C5=CC(NS(C)(=O)=O)=CC=C15
Molekylvægt (g/mol) 569.67
Formel vægt 569.67
Procent renhed 98.52%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease