Få mere at vide
Skytec™ CH402 Safety Gloves
Beskrivelse
- Flock-lined Chloroprene Chemical Resistant Glove with an Embossed Grip
- Chloroprene protects against a wide variety of chemicals including acids
- Forearm well protected
- Length: 30 cm
- Thickness: 0.75 mm
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 3,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: A,K,L,M,N,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3110X, EN 21420:2020 |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Black |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Polychloroprene |
| Produkttype | Neoprene Gloves |
| Størrelse | Small |
| Tykkelse (engelsk) | 29.5 mil |
| Tykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| Vis mere |