Få mere at vide
Skytec™ CH201 Safety Gloves
Artikelnummer. p-200110056
Størrelse:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Artikelnummer. 30274613
Brand: Skytec™ SKG00070BD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SKYTEC CH201 features a lightweight unsupported nitrile gauntlet with electro static discharge properties.
  • Nitrile ESD Unlined Glove with Textured Finish
  • Soft and flexible nitrile
  • Specially formulated glove to dissipate static charge
  • Resistant to a wide variety of chemicals and solvents
  • Straight cuff
  • Length:30 cm
  • Thickness: 0.38 mm
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 6,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020
Accelerator gratis No
Applikationer Industrial
Belægningsmateriale Nitrile
Farve Black
Engangs Single-use
Udvendig finish Grip Pattern
Hånd Ambidextrous
Brug af laboratorium/renrum No
Latex fri Yes
Pulveriseret Powder Free
Produkttype ESD Gloves
Størrelse Small
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 15 mil
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard 3001X
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER J, K, L, M, O, P, S, T
Længde (metrisk) 330 mm
Vægt (engelsk) 2.26 oz.
Vægt (metrisk) 64 g