Få mere at vide
Skytec™ CH201 Sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 30274613 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30274613 Lille
30274530 Medium
30274580 Større
30274574 X-Large
30274508 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274613 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. SKG00070BD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.78 DKK
    255.15 DKK / 10 par
    Spare 161.63 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
SKYTEC CH201 har en letvægts, ikke-understøttet nitrilhandske med elektrostatisk udladningsegenskaber.
  • Nitrile ESD uforet handske med tekstureret finish
  • Blød og fleksibel nitril
  • Specielt formuleret handske til at aflede statisk ladning
  • Modstandsdygtig over for en bred vifte af kemikalier og opløsningsmidler
  • Lige manchetter
  • Længde: 30 cm
  • Tykkelse: 0,38 mm
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Snit A1, Slidning 6, Gennemboring 2, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Grebsmønster
Hånd Ambidextrøs
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Pulveriseret Powder Free
Produkttype ESD-handsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 15 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard 3001X
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER J, K, L, M, O, P, S, T
Længde (metrisk) 330 mm
Vægt (engelsk) 2,26 oz.
Vægt (metrisk) 64 g