Få mere at vide
MedChemExpress CH 5450
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.47% |
| CAS | 252557-97-4 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 652.73 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 43 mg/mL (65.88 mM) |
| Synonym | Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome |