Få mere at vide
CH 223191, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-N-[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 301326-22-7 |
| Molekylær formel | C19H19N5O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | CH 223191, 1-Methyl-N-[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N5O/c1-13-6-4-5-7-17(13)23-22-15-8-9-16(14(2)12-15)21-19(25)18-10-11-20-24(18)3/h4-12H,1-3H3,(H,21,25) |
| SMIL | Cc1ccccc1N=Nc2ccc(NC(=O)c3ccnn3C)c(C)c2 |
| IUPAC navn | 2-methyl-N-[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]pyrazole-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.39 |
| Formel vægt | 333.159 |