Få mere at vide
CH-223191, MedChemExpress
Beskrivelse
CH-223191 is a potent and specific antagonist of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CH-223191 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 301326-22-7 |
| Farve | Orange |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H19N5O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (374.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=NN1C)NC2=CC=C(/N=N/C3=CC=CC=C3C)C=C2C |
| Vis mere |