Få mere at vide
CGS 9343B, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18015382
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18015382 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18015382 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 2255/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Calmodulin antagonist
Calmodulin antagonist; inhibits calmodulin-stimulated cAMP phosphodiesterase activity with an IC50 of 3.3 nM. Also prevents estrogen-induced transcription activation by ER, reversibly blocks voltage-activated Na+, Ca2+ and K+ currents in PC12 cells and inhibits nAChR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGS 9343B
CAS 109826-27-9
Molekylær formel C30H32N4O6
MDL nummer MFCD04113002
Mængde 10 mg
Synonym 1,3-dihydro-1-1-4-methyl-4h,6h-pyrrolo 1,2-a 4,1-benzoxazepin-4-yl methyl-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one maleate
InChI nøgle NGODOSILXOFQPH-BTJKTKAUNA-N
SMIL OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC1(CN2CCC(CC2)N2C(=O)NC3=CC=CC=C23)OCC2=CC=CC=C2N2C=CC=C12
IUPAC navn (2Z)-but-2-enedioic acid; 1-[1-({7-methyl-8-oxa-2-azatricyclo[8.4.0.0²,⁶]tetradeca-1(14),3,5,10,12-pentaen-7-yl}methyl)piperidin-4-yl]-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 544.61
PubChem CID 14171586
Formel vægt 544.61
Procent renhed >98%