missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
CGS 21680C Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CGS 21680C Sodium Salt |
| CAS | 120225-64-1 |
| Molekylær formel | C23 H28 N7 O6 . Na |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N7O6.Na/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32;/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29);/q;+1/p-1/t16-,17+,18-,22+;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)nc(NCCc4ccc(CCC(=O)[O-])cc4)nc23 |
| IUPAC navn | sodium;3-[4-[2-[[6-amino-9-[(2R,3R,4S,5S)-5-(ethylcarbamoyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]purin-2-yl]amino]ethyl]phenyl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 521.5 |
| Formel vægt | 521.1999 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?