Få mere at vide
CGS 21680A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CGS 21680A |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N7O6.ClH/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32;/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29);1H/t16-,17+,18-,22+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 535.1946 |