Få mere at vide
CGS 21680 Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455548
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16455548 10 mg -
16446106 100 mg -
16441717 50 mg -
16428257 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16455548 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13201A
MedChemExpress CGS 21680 Hydrochloride is a selective adenosine A2A receptor agonist with a Ki of 27 nM.
CGS 21680 Hydrochloride is a selective adenosine A2A receptor agonist with a Ki of 27 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGS 21680 Hydrochloride
CAS 124431-80-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H30ClN7O6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 20 mg/mL (37.31 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(O)CCC1=CC=C(CCNC2=NC3=C(N=CN3[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(NCC)=O)O4)C(N)=N2)C=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 535.98
Formel vægt 535.98
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation