Få mere at vide
CGS 21680 hydrochlorid, 99%
Beskrivelse
CGS 21680 hydrochlorid anvendes i øjeblikket i forskning i studier af neuronal transmission, også i respiration. CGS 21680 anvendes ofte til at studere virkningerne af adenosin A2A-receptoren i celler og væv. CGS 21680 HCl er en adenosin A2-receptoragonist med IC50 på 22 nM, som udviser 140 gange større end A1-receptoren. CGS 21680C øger effektivt koronarflowet med en ED25-værdi på 1,8 nM. I hippocampale snit er CGS 21680 apis svag agonist på præ- og postsynaptiske målinger af elektrofysiologisk aktivitet.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
CGS 21680 hydrochlorid anvendes i øjeblikket i forskning i studier af neuronal transmission, også i respiration. CGS 21680 anvendes ofte til at studere virkningerne af adenosin A2A-receptoren i celler og væv. CGS 21680 HCl er en adenosin A2-receptoragonist med IC50 på 22 nM, som udviser 140 gange større end A1-receptoren. CGS 21680C øger effektivt koronarflowet med en ED25-værdi på 1,8 nM. I hippocampale snit er CGS 21680 apis svag agonist på præ- og postsynaptiske målinger af elektrofysiologisk aktivitet.
Opløselighed
Opløselig op til 3,4 mg/ml i DMSO og 20 mg/ml i 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CGS 21680 hydrochloride |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselig op til 3,4 mg/ml i DMSO og 20 mg/ml i 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin. |
| Formel vægt | 535.98 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Fast stof |