Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CGS 19755
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18096042
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18096042 50 mg
18015472 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18096042 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1241/50
Potent competitive NMDA antagonist
Potent, competitive NMDA receptor antagonist. Anticonvulsant and neuroprotective.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110347-85-8
Molekylær formel C7H14NO5P
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGS 19755
Mængde 50 mg
Formel vægt 223.17
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 223.165