Få mere at vide
CGS 12066B dimaleat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485969
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485969 10 mg 10mg
15495969 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63801.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
5-HT-1B fuld agonist
5-HT-1B fuld agonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109028-10-6
Molekylær formel C25H25F3N4O8
Molekylvægt (g/mol) 566.49
MDL nummer MFCD00055048
InChI nøgle HTEVMLYDEWVIQE-LVEZLNDCSA-N
Synonym cgs 12066b dimaleate, 1-methyl-4-7-trifluoromethyl pyrrolo 1,2-a quinoxalin-4-yl piperazine; bis butenedioic acid
PubChem CID 71299720
IUPAC navn (E)-but-2-endisyre; 4-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-(trifluormethyl)pyrrolo[1,2-a]quinoxalin
SMIL CN1CCN(CC1)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(F)(F)F)N4C2=CC=C4.C(=CC(=O)O)C(=O)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGS 12066B dimaleate
Smeltepunkt 126 °C til 127 °C
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Formel vægt 566.49
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof