Få mere at vide
R&D Systems™ CGS 12066B dimaleate
Beskrivelse
5-HT1B full agonist, 10-fold selective over 5-HT1A and 1000-fold selective over 5-HT2C receptors. Centrally active following systemic administration.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CGS 12066B dimaleate |
| Mængde | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 566.49 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 566.49 |