Få mere at vide
CGS-12066A maleatsalt, TRC
Artikelnummer. 30362149
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362149 25 mg
30350952 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC29179325MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1350965-83-1
Molekylær formel C17H17F3N4 . C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 450.4
Synonym CGS-12066A Maleate Salt, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-7-(trifluoromethyl)-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline (2Z)-2-Butenedioate
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre; 4-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2-a]quinoxalin
SMIL CN1CCN(CC1)c2nc3cc(ccc3n4cccc24)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-7-(trifluoromethyl)-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline (2Z)-2-Butenedioate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17F3N4.C4H4O4/c1-22-7-9-23(10-8-22)16-15-3-2-6-24(15)14-5-4-12(17(18,19)20)11-13(14)21-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-6,11H,7-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vægt 450.1515