Få mere at vide
CGP60474, MedChemExpress
Beskrivelse
CGP60474, a highly potent anti-endotoxemic agent, is a potent cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor (IC50 values are 26, 3, 4, 216, 10, 200 and 13 nM for CDK1/B, CDK2/E, CDK2/A, CDK4/D, CDK5/p25, CDK7/H and CDK9/T, respectively). CGP60474 is a selective and ATP-competitive PKC inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CGP60474 |
| CAS | 164658-13-3 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H18ClN5O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.52 mM) |
| SMIL | ClC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CC=NC(NCCCO)=C3)=N2)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.82 |
| Formel vægt | 355.82 |
| Vis mere |