missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CGP52432, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494886
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494886 100 mg -
16490227 50 mg 50mg
16463858 10 mg -
16462876 25 mg -
16436587 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16494886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103531

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CGP52432 is a GABAB receptor antagonist, with an IC50 of 85 nM.

CGP52432 is a GABAB receptor antagonist, with an IC50 of 85 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CGP52432
Fysisk form Solid
CAS 139667-74-6
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H24Cl2NO4P
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (13.01 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 4 mg/mL (10.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=P(C(OCC)OCC)(CCCNCC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 384.24
Formel vægt 384.24
Procent renhed 98.17%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.