Få mere at vide
CGP37157, MedChemExpress
Beskrivelse
CGP37157 is a potent, selective inhibitor of Na+/Ca2+ exchanger, inhibiting the Na+-induced Ca2+-release from guinea-pig heart mitochondria, with an IC50 of 0.8 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CGP37157 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 75450-34-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H11Cl2NOS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (385.54 mM) |
| SMIL | O=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2C(C3=CC=CC=C3Cl)SC1 |
| Vis mere |