missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CGP 60474

Beskrivelse
CGP 60474 is a potent cyclin-dependent kinase (cdk) inhibitor (reported IC50 values are 3 - 80, 9.5, 13, 17 - 60, 200 and 220 nM for cdk2, cdk5, cdk9, cdk1, cdk4 and cdk7, respectively). Also inhibits PKCα in the low micromolar range. Displays reversible G1/S cell cycle arrest in U2-OS cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[[4-[2-[(3-Chlorophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]-2-pyridinyl]amino]-1-propanol |
| CAS | 164658-13-3 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Cyclin-dependent Kinase Inhibitors |
| Molekylær formel | C18H18ClN5O |
| Formel vægt | 355.82 |
| Renhed | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?