Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CGP 55845 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18064002
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18064002 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18064002 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1248/10
Potent and selective GABAB antagonist
Potent, selective GABAB receptor antagonist (IC50 = 5 nM) that prevents agonist binding (pKi = 8.35) and inhibits GABA and glutamate release (pEC50 values are 8.08 and 7.85 respectively). Inhibits GABAB responses to baclofen (IC50 = 130 nM in an isoproterenol assay) and potentiates the hypoglycemic response to glucose in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149184-22-5
Molekylær formel C18H23Cl3NO3P
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGP 55845 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 438.71
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 438.71