Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CGP 52432
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001215
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001215 50 mg
18015732 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001215 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1246/50
Potent and selective GABAB antagonist
Potent, selective GABAB receptor antagonist (IC50 = 85 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139667-74-6
Molekylær formel C15H24Cl2NO4P
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGP 52432
Mængde 50 mg
Formel vægt 384.24
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 384.234