Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CGP 52432
Artikelnummer. 18015732
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18015732 10 mg
30001215 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18015732 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1246/10
Potent and selective GABAB antagonist
Potent, selective GABAB receptor antagonist (IC50 = 85 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139667-74-6
Molekylær formel C15H24Cl2NO4P
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGP 52432
Mængde 10 mg
Formel vægt 384.24
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 384.234