Få mere at vide
CGP 46381, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18065642
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18065642 50 mg
18034792 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065642 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 1247/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective GABAB antagonist; brain penetrant
Brain penetrant, selective GABAB receptor antagonist (IC50 = 4.9 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123691-14-5
Molekylær formel C10H22NO2P
Molekylvægt (g/mol) 219.265
InChI nøgle XOESDNIUAWGCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyl-cyclohexylmethylphosphinic acid, 3-aminopropyl cyclohexylmethyl phosphinic acid, 3-aminopropyl-cyclohexylmethyl-phosphinic acid, phosphinic acid, p-3-aminopropyl-p-cyclohexylmethyl, tocris-1247, biomol-nt_000238, d0b8se, 3-aminopropyl-cyclohexylmethyl phosphinic acid, phosphinic acid, 3-aminopropyl cyclohexylmethyl
PubChem CID 130022
IUPAC navn 3-aminopropyl(cyclohexylmethyl)phosphinic acid
SMIL C1CCC(CC1)CP(=O)(CCCN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGP 46381
Mængde 50 mg
Formel vægt 219.26
Procent renhed >98%