Få mere at vide
CGP-42112, MedChemExpress
Beskrivelse
CGP-42112 (CGP-42112A) is a potent Angiotensin-II subtype 2 receptor(AT2 R) agonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CGP-42112 |
| CAS | 127060-75-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C52H69N13O11 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | CGP42112A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (95.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC[C@H](C)[C@@H](C(O)=O)NC([C@H]1N(C([C@H](CC2=CNC=N2)NC([C@H](CCCCNC([C@H](CCCNC(N)=N)NC(OCC3=CC=CC=C3)=O)=O)NC([C@H](CC4=CC=C(C=C4)O)NC(C5=CC=CN=C5)=O)=O)=O)=O)CCC1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 1052.19 |
| Vis mere |