Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CGP 37849
Beskrivelse
Potent, selective and competitive NMDA receptor antagonist (Ki = 35 nM). Anticonvulsive following oral administration in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CGP 37849 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 209.14 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.138 |