Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CGP 37157
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001196
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001196 10 mg
30001197 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001196 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1114/10
Antagonist of mitochondrial Na+/Ca2+ exchange
Selective antagonist of the mitochondrial Na+-Ca2+ exchanger (IC50 = 0.4 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75450-34-9
Molekylær formel C15H11Cl2NOS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGP 37157
Mængde 10 mg
Formel vægt 324.22
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 324.219