missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CGP 36216 hydrochloride

Artikelnummer. 18056042
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18056042 50 mg
18025632 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18056042 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3219/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

GABAB antagonist; displays activity at presynaptic receptors

CGP 36216 hydrochloride is a selective GABAB antagonist. Displays activity at presynaptic receptors; ineffective at GABAB postsynaptic receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

CAS 1781834-71-6
Mængde 50 mg
Produkttype CGP 36216 hydrochloride
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 187.6
Inhibitorer CGP 36216 hydrochloride

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.