missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CGP 36216 hydrochloride
Beskrivelse
CGP 36216 hydrochloride is a selective GABAB antagonist. Displays activity at presynaptic receptors; ineffective at GABAB postsynaptic receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1781834-71-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | CGP 36216 hydrochloride |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.6 |
| Inhibitorer | CGP 36216 hydrochloride |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?