Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CGP 20712 dihydrochloride
Beskrivelse
CGP 20712 dihydrochloride is a highly selective and potent β1-adrenoceptor antagonist (IC50 = 0.7 nM). Displays 10,000-fold selectivity over β2-adrenoceptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CGP 20712 dihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 567.39 |
| Renhed | >96% |
| Molekylvægt (g/mol) | 567.387 |