Få mere at vide
R&D Systems™ CGP 12177 hydrochloride
Artikelnummer. 30001205
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001205 50 mg
18005472 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001205 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1134/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3104.95 DKK
    2814.00 DKK / 50mg
    Spare 290.95 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. β3 partial agonist. β1/β2 antagonist
Partial agonist at β3-adrenoceptors. β1- and β2-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.9, 4 and 88 nM for β1, β2 and β3 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64208-32-8
Molekylær formel C14H22ClN3O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGP 12177 hydrochloride
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 315.8
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 315.798