Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CGP 12177 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18005472
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18005472 10 mg
30001205 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18005472 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1134/10
β3 partial agonist. β1/β2 antagonist
Partial agonist at β3-adrenoceptors. β1- and β2-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.9, 4 and 88 nM for β1, β2 and β3 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64208-32-8
Molekylær formel C14H22ClN3O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGP 12177 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 315.8
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 315.798