Få mere at vide
Cytiva cGMP direkte BioTrak™ EIA
Artikelnummer. 10762257 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
96 Bestemmelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10762257
Brand: Cytiva RPN226
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes til direkte måling af cGMP i cellelysater. Cytiva Life Sciences™ cGMP direkte BioTrak™ EIA er et nyt lysereagens, der tillader cGMP-måling uden behov for fjernelse af ekstraktionsreagenser.
  • Dobbelt område: 2 512 –fmol/brønd [acetylering], 50 12 –800 fmol/brønd [ikke-acetylering]
  • Følsomhed: 14pg/ml [acetylering], 161pg/ml [ikke-acetylering]
  • En-dags protokol
  • Fleksibelt metodevalg af analyseprotokoller
  • Hurtig analyseprotokol
  • Ikke-radioaktiv
  • Præcis og præcis måling
  • Klar til brug substrat
  • Farvekodede reagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay følsomhed 14pg/mL
Produkttype cGMP direkte Biotrak EIA
Tilstrækkelig til 96-brønds mikroplade
Til brug med (applikation) Enzymimmunoassay til direkte cGMP-måling
Sættets indhold Acetyleringsreagenser, Lysereagenser
Mængde 96 Bestemmelser
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1