Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CGI1746 |
| CAS | 910232-84-7 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C34H37N5O4 |
| Formel vægt | 579.7 |
| InChI nøgle | JIFCFQDXHMUPGP-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CN1C=C(N=C(NC2=CC=C(C=C2)C(=O)N2CCOCC2)C1=O)C1=C(C)C(NC(=O)C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C)=CC=C1 |
| IUPAC navn | 4-tert-butyl-N-[2-methyl-3-(4-methyl-6-{[4-(morpholine-4-carbonyl)phenyl]amino}-5-oxo-4,5-dihydropyrazin-2-yl)phenyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 579.70 |