Få mere at vide
CGI-1746, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494898
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494898 10 mg
16437657 5 mg
16415686 100 mg
16401157 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494898 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11999
MedChemExpress CGI-1746 is a potent and highly selective inhibitor of the Btk with IC50 of 1.9 nM.
CGI-1746 is a potent and highly selective inhibitor of the Btk with IC50 of 1.9 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGI-1746
Fysisk form Solid
CAS 910232-84-7
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H37N5O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.25 mM)
SMIL O=C(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C)NC2=CC=CC(C(N=C3NC4=CC=C(C=C4)C(N5CCOCC5)=O)=CN(C3=O)C)=C2C
Molekylvægt (g/mol) 579.69
Formel vægt 579.69
Procent renhed 95.0%