Få mere at vide
Edwards Vacuum™ CG16K kapsel-urskiver
Trykområde:
0 til 125 mbar
0 til 50 mbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Barometrisk kompenseret design giver bedre repeterbarhed end bourdon-målere, især ved lave tryk.
NB Brug en adapter plus Co-Seal og klem, hvis den eftermonterede tidligere model CG3 med 3/8 tomme BSP montering. For adapter, kontakt venligst kundeservice.
NB Brug en adapter plus Co-Seal og klem, hvis den eftermonterede tidligere model CG3 med 3/8 tomme BSP montering. For adapter, kontakt venligst kundeservice.
- Robust måler med letlæselig 100 mm urskive
- Nøjagtighed± 2 %
- NW16 vakuumflange
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±2 % |
| Trykområde | 0 til 50 mbar |
| Produkttype | Kapsel skivemåler |