Få mere at vide
Edwards Vacuum™ CG16K kapsel-urskiver
Artikelnummer. 12985274
Trykområde:
0 til 125 mbar
0 til 50 mbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12985274
Brand: Edwards Vacuum™ D35612000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver bedre repeterbarhed end bourdon-målere, især ved lave tryk
Barometrisk kompenseret design giver bedre repeterbarhed end bourdon-målere, især ved lave tryk.
NB Brug en adapter plus Co-Seal og klem, hvis den eftermonterede tidligere model CG3 med 3/8 tomme BSP montering. For adapter, kontakt venligst kundeservice.
  • Robust måler med letlæselig 100 mm urskive
  • Nøjagtighed± 2 %
  • NW16 vakuumflange
Mekanisk måler til brug med pumper.
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Trykområde 0 til 50 mbar
Produkttype Kapsel skivemåler