missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CG 858
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18708686
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18708686 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18708686 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7427/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective BRAF-V600E protein Degrader (uSMITE™)

CG 858 is a selective BRAF-V600E protein Degrader (uSMITETM). CG 858 comprises the BRAF kinase inhibitor vemurafenib linked to the E3 ligase ligand Thalidomide (Cat. No. 0652). CG 858 dose-dependently degrades BRAF-V600E but not wild type BRAF, and reduces cell viability and colony formation in HT-29 and A375 cells (DC50 values are 124 nM and 500 nM, respectively). Exhibits 88% degradation at 500 nM. CG 858 also impairs melanoma cell growth.

CG 858 negative control (Cat. No. 7428) also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[[4-[3-[2,6-Difluoro-3-[(propylsulfonyl)amino]benzoyl]-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]phenyl]methyl]-5-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-5-yl]amino]pentanamide
CAS 2417296-82-1
Mængde 5 mg
Mål Active Degraders
Molekylær formel C42H39F2N7O8S
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.