missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CG 858-Neg
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18789126
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18789126 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18789126 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7428/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Negative control for CG 858 (Cat. No. 7427)

Negative control for CG 858 (Cat. No. 7427)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[[4-[3-[2,6-Difluoro-3-[(propylsulfonyl)amino]benzoyl]-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]phenyl]methyl]-5-[[2-(1-methyl-2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-5-yl]amino]pentanamide
CAS 2417296-83-2
Mængde 5 mg
Mål Active Degrader Negative Controls
Molekylær formel C43H41F2N7O8S
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.