Få mere at vide
CFTR(inh)-172, MedChemExpress
Beskrivelse
CFTR(inh)-172 is a potent and selective blocker of the CFTR chloride channel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CFTR(inh)-172 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 307510-92-5 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H10F3NO3S2 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (122.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | S=C(S/1)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(C1=C\C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.4 |
| Vis mere |