Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ CFSE
Artikelnummer. 15530597
Mængde:
5 x 500μ g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15530597
Brand: Invitrogen™ 65085084
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udbredt til cellesporing og spredningsundersøgelser. Det er også blevet brugt i CTL-assays og cellemotilitetsundersøgelser. CFSE krydser let intakte cellemembraner.
  • Molekylvægt på 557,47 g/mol
  • Efter at acetatgrupperne er spaltet, har den en topexcitation på 494nm og en topemission på 521nm
  • Hvert hætteglas kan rekonstitueres til stamkoncentration på 10 mM med 90 μL vandfrit DMSO
  • Når det er rekonstitueret, skal det bruges inden for 6 måneder og beskyttes mod lys og opbevares kl− 20 °C med tørremiddel; undgå fryse-optøning
  • Enhedsstørrelse: 5 x 500 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometre
Produkttype CFSE
Emission 494/521
Format 5 x 500μ g
Produktlinje eBioscience
Mængde 5 x 500μ g