missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cFMS Receptor Inhibitor II, MedChemExpress
Beskrivelse
cFMS Receptor Inhibitor II is a CSF1R kinase inhibitor. CSF-1 is a cytokine.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cFMS Receptor Inhibitor II |
| CAS | 959860-85-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H20N4O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (226.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(NC2=CC=C(C)C(C)=C2)C3=CC=C(C4=CC=NC=C4)C=C3N=C1)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.43 |
| Formel vægt | 368.43 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?