Få mere at vide
CFM 1571 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30366662
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30366662 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30366662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2917205MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3-(3-(dimethylamino)propoxy)-N-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide Hydrochloride
CAS 1215548-30-3
Molekylær formel C23 H28 N4 O3 . HCl
Mængde 5 mg
Synonym CFM 1571 Hydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-(dimethylamino)propoxy)-N-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H28N4O3.ClH/c1-26(2)14-7-15-30-22-16-21(27(25-22)17-18-8-5-4-6-9-18)23(28)24-19-10-12-20(29-3)13-11-19;/h4-6,8-13,16H,7,14-15,17H2,1-3H3,(H,24,28);1H
SMIL O=C(C1=CC(OCCCN(C)C)=NN1CC2=CC=CC=C2)NC3=CC=C(OC)C=C3.Cl
IUPAC navn 2-benzyl-5-[3-(dimethylamino)propoxy]-N-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 444.95