missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CFI-400945 |
| CAS | 1338806-73-7 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C33H34N4O3 |
| Formel vægt | 534.66 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?