Få mere at vide
Gibco™ CF1 Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Artikelnummer. p-7181245
Antal celler:
2 x 106
4 x 10 6
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15849662
Brand: Gibco™ A34959
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mitomycin C (MitC)-behandlet Gibco CF1 museembryonale fibroblaster (MEF'er) er fødeceller, der er ideelle til at understøtte sunde udifferentierede humane og muse embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er) i kultur.
Fremstillet af MTI-GlobalStem og svarer til MTI-GlobalStem Cat. Nr. GSC-6001M og GSC-6201M, disse meget anvendte MEF-celler er isoleret fra udavlede CF1-mus, mitotisk standset ved MitC-behandling og testet for at sikre sikkerhed og ydeevne.
• Hjælp med at spare kostbar tid med præ-inaktiverede, klar til brug MEF'er
• Dyrk ESC'er og iPSC'er med selvtillid ved hjælp af omhyggeligt testede feeder-celler
• Stol på
et udbredt produkt Hjælp med at spare tid med brugsklare MEF'er.
Bestrålede CF1 MEF'er hjælper med at spare tid og besvær ved at håndtere et dyreanlæg, udføre kedelige, tidskrævende dissektioner og udvide og teste celler dag efter dag, uge efter uge. Fokuser på din forskning med disse præ-inaktiverede, brugsklare foderautomater.
Kultur med omhyggeligt testede fødeceller Hvert
parti af CF1 MEF'er er testet for bakterier, svampe, mycoplasma og musepatogener for at minimere risikoen for kontaminering. Hvert parti er også testet for levedygtighed efter optøning (typisk større end 95%) og evne til at understøtte muse- og humane ES-celler for at sikre robust og ensartet ydeevne. Disse MEF'er er med succes blevet brugt med ESC/iPSC-linjer fra andre arter, men bør testes for kompatibilitet, hvis de bruges til en sådan applikation.
Stol på et udbredt produkt
Disse CF1 MEF'er bruges i mange laboratorier verden over og er blevet citeret i forskellige publikationer. De er med succes blevet brugt til at understøtte udifferentierede pluripotente stamceller ved tætheder i området fra 2 x 10 4 –5,3 x 10 4 celler/cm 2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Kryokonserverede museembryonale fibroblaster Opbevares
i flydende nitrogen.
Alder Embryonal
Celletype Fødeceller (fibroblast)
Form Kryokonserveret
Arter Mus
Donorkilde Samlet
Antal celler 4 x 10 6
Mængde 4 x 106 celler
Forsendelsestilstand Sendt på tøris