Få mere at vide
CF 1743, TRC
Artikelnummer. 30366303
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366303 250 mg
30363691 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30366303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC291710250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 319425-66-6
Molekylær formel C22H26N2O5
Molekylvægt (g/mol) 398.45
Synonym CF 1743, 3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-6-(4-pentylphenyl)-furo[2,3-d]pyrimidin-2(3H)-one
IUPAC navn 3-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6-(4-pentylphenyl)furo[2,3-d]pyrimidin-2-one
SMIL CCCCCc1ccc(cc1)C2=CC3=CN([C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C(=O)N=C3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-6-(4-pentylphenyl)-furo[2,3-d]pyrimidin-2(3H)-one
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O5/c1-2-3-4-5-14-6-8-15(9-7-14)18-10-16-12-24(22(27)23-21(16)29-18)20-11-17(26)19(13-25)28-20/h6-10,12,17,19-20,25-26H,2-5,11,13H2,1H3/t17-,19+,20+/m0/s1
Formel vægt 398.1842