missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cevimeline Sulfoxide, TRC

Artikelnummer. 30358136
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358136 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC28351510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cevimeline Sulfoxide
CAS 124751-36-6
Molekylær formel C10H17NO2S
Mængde 10 mg
Synonym (2'R,3R,3'S)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 3'-Oxide
InChI formel InChI=1S/C10H17NO2S/c1-8-13-10(7-14(8)12)6-11-4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3
SMIL C[C@H](S(C1)=O)O[C@@]21[C@@H]3CC[N@](C2)CC3
IUPAC navn 2-methylspiro[1,3-oxathiolane-5,3'-1-azabicyclo[2.2.2]octane] 3-oxide
Molekylvægt (g/mol) 215.31
Formel vægt 215.098
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.